Merck
342432
Sigma-Aldrich
Chromium(III) sulfate hydrate
for synthesis
Sinónimos:
Chromic sulfate hydrate, Chromium trisulfate
About This Item
Fórmula lineal:
Cr2(SO4)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
392.18 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for synthesis
synthesis grade
Ensayo
18.0-26.0% (by Na2S2O3, % Cr, titration)
Formulario
solid
concentración
18.0-26.0% Cr (by Na2S2O3, titration)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Clave InChI
KVIYQADEXNCDCB-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)