431117
Diacetoxydimethylsilane
98%
Sinónimos:
Dimethyldiacetoxysilane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
mp
−12.5 °C (lit.)
densidad
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)O[Si](C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O4Si/c1-5(7)9-11(3,4)10-6(2)8/h1-4H3
Clave InChI
RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
153.3 °F - closed cup - (own results)
Punto de inflamabilidad (°C)
67.4 °C - closed cup - (own results)
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?