483133
Triacetoxy(vinyl)silane
technical grade
Sinónimos:
(Triacetoxysilyl)ethylene, Vinyltriacetoxysilane
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
175 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O6Si/c1-5-15(12-6(2)9,13-7(3)10)14-8(4)11/h5H,1H2,2-4H3
Clave InChI
NOZAQBYNLKNDRT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?