429201
Nylon 6/6
pellets
Sinónimos:
Poly(N,N′-hexamethyleneadipinediamide, Poly(hexamethylene adipamide)
About This Item
Productos recomendados
resistencia a la abrasión
7 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Formulario
pellets
temp. de autoignición
752 °F
mol peso
~226.14
contiene
≤23% proprietary impact modifier
composición
nylon, ≥76%
dureza
112 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
mp
250-260 °C (lit.)
solubilidad
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
densidad
1.18 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16)
Clave InChI
QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Stiff and strong over a wide range of temperatures, excellent toughness and chemical and abrasion resistance. Attacked by strong acids and strong bases at elevated temperatures. Oxidized by chlorine and hydrogen peroxide.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?