419028
Cellulose acetate
average Mn ~50,000 by GPC
Sinónimos:
Acetylcellulose
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
average Mn ~50,000 by GPC
Extensión del etiquetado
39.7 wt. % acetyl
impurezas
≤3.0% water
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
densidad
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
Clave InChI
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.