329541
Dicumyl peroxide
98%
Sinónimos:
Bis(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide, Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
9.3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
15.4 mmHg ( 38 °C)
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
39-41 °C (lit.)
densidad
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(OOC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H22O2/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)19-20-18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
Clave InChI
XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- in vulcanization of rubber
- as a crosslinking agent in the synthesis of polylactic acid composite fibers
- in the preparation of polyethylene composites
- in the synthesis of polyamide 112/ethylene vinyl acetate copolymer blends.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. F - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)