Merck
387851
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromobenzoate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.559 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
densidad
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
Clave InChI
SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)