348155
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
98%
Sinónimos:
α-Bromo-p-toluic acid methyl ester, 4-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester, 4-(Carbomethoxy)benzyl bromide, 4-(Methoxycarbonyl)benzyl bromide, Methyl α-bromo-p-toluate, Methyl p-(bromomethyl)benzoate, p-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester, p-(Carbomethoxy)benzyl bromide, p-(Methoxycarbonyl)benzyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
bp
130-135 °C/2 mmHg (lit.)
mp
57-58 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?