375004
2,4-Thiazolidinedione
technical grade, 90%
Sinónimos:
2,4(3H,5H)-Thiazoledione, 2,4-Dioxo-1,3-thiazolidine, 2,4-Dioxothiazolidine, 2-Hydroxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one, Thiazole-2,4-dione, Thiazolidin-2,4-dione, Thiazolidinedione (6CI)
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
mp
125-127 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CSC(=O)N1
InChI
1S/C3H3NO2S/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
Clave InChI
ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)