Merck
336904
Sigma-Aldrich
Ethyldiphenylphosphine
98%
Sinónimos:
Diphenylethylphosphine, NSC 151254
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2PCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.24
Beilstein:
744253
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.614 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
densidad
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
Clave InChI
WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalyst for:
  • Three component coupling reactions of arylaldehydes with Me vinyl ketone and phthalimide
  • Regio- and stereoselective hydroalkynylation of methylenecyclopropanes
  • Synthesis of oxazolidines, thiazolidines, pyrrolidines, and indoles
  • Dimer to monomer conversion
  • Tandem Morita-Baylis-Hillman/Michael addition reactions
  • Platinum-catalyzed cyclization
  • Regioselective and stereoselective [3+2] cycloaddition
  • Platinum-catalyzed intermolecular hydroamination
  • Hydroformylation reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xian B Powers et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(10), 2491-2496 (2018-12-24)
Carbon disulfide is cleaved by n-propyldiphenylphosphine and nickel(II) bromide in a one-step process, to form two unprecedented complexes: orange, [Ni(S2 C2 (Pn PrPh2 )2 )Br(Pn PrPh2 )]Br⋅CS2 (1) and purple [Ni{η2 -SC(Pn PrPh2 )2 }Br(Pn PrPh2 )]Br⋅0.5CS2 (2). Orange (1)