335002
Carbonyldihydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Sinónimos:
Dihydridocarbonyltris(triphenylphosphine)ruthenium
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
161-163 °C (lit.)
cadena SMILES
[RuH2].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Ru.2H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;;/h3*1-15H;;;;
Clave InChI
MLIYPCQSOXNTLJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Catalyst for conversion of 1,4-alkynediols into pyrroles
- Catalyst for oxidation of primary alcohols to methyl esters
- Catalyst for rearrangement of oximes to amides
- Catalyst for C-C coupling via directed C-H activation
- Catalyst for enyne cyclization
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?