Merck
333875
Sigma-Aldrich
Zinc tetrafluoroborate hydrate
Sinónimos:
Zinc ditetrafluoroborate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Zn(BF4)2·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
239.00 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario:
crystalline
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
crystalline
composición
Degree of hydration, 6-7
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zinc
cadena SMILES
O.[Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.H2O.Zn/c2*2-1(3,4)5;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
Clave InChI
WKVXCUNBQMAPGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properites.[1]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Timothy C. Higgs et al.
Inorganic chemistry, 37(9), 2263-2272 (2001-10-24)
The mixed functionality pyrazole/phenol ligand (2-hydroxyphenyl)bis(pyrazolyl)methane, L1OH, has been used to prepare a series of linear trimetallic systems with the general structural motif [M(3)(L1O)(4)](2+), where M = Mn(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), and Zn(2+). Each of these complexes has been structurally