Merck
326828
Sigma-Aldrich
4-Nitroguaiacol
97%
Sinónimos:
2-Methoxy-4-nitrophenol
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(OCH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
169.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
mp
102-104 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
COc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
IZLVFLOBTPURLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nenad Manevski et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 43(1), 126-139 (2014-10-24)
Although skin is the largest organ of the human body, cutaneous drug metabolism is often overlooked, and existing experimental models are insufficiently validated. This proof-of-concept study investigated phase II biotransformation of 11 test substrates in fresh full-thickness human skin explants