Merck
311189
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Sinónimos:
Copper Trifluoroacetate Hydrate, Copper-2,2,2-trifluoroacetic acid hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Cu(CO2CF3)2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
289.58 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder or chunks
composición
Cu, 21.1-22.8% EDTA titration (dried basis)
idoneidad de la reacción
core: copper
cadena SMILES
O.FC(F)(F)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
SFAIGHZDVQCLIO-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)