908568
[Ir(dFCF3ppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6
≥95%
Sinónimos:
[5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-N]phenyl-C]Iridium(III) hexafluorophosphate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
activación del fotocatalizador
460 nm
cadena SMILES
[Ir+](c5c(c(cc(c5)F)F)c6ncc(cc6)C(F)(F)F)c3c(c(cc(c3)F)F)c4ncc(cc4)C(F)(F)F.FC(F)(F)c1cnc(cc1)c2ncc(cc2)C(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C12H6F6N2.2C12H5F5N.F6P.Ir/c13-11(14,15)7-1-3-9(19-5-7)10-4-2-8(6-20-10)12(16,17)18;2*13-8-2-3-9(10(14)5-8)11-4-1-7(6-18-11)12(15,16)17;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;2*1-2,4-6H;;/q;;;-1;+1
Clave InChI
QEXYETWHTSSWGM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)