Merck
302996
Sigma-Aldrich
1-Butanol-d10
99 atom % D
Sinónimos:
Butyl alcohol-d10
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)2CD2OD
Número de CAS:
Peso molecular:
84.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.3956 (lit.)
bp
116-118 °C
densidad
0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D
Clave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-NWURLDAXSA-N
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)