299111
Sodium acetate-13C2,d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
Sinónimos:
13C and D Labeled sodium acetate, Acetic-13C2,2,2,2-d3 acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
13CD313CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
87.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3,2+1;
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-SZRYOQPCSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>482.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 250.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?