282014
Sodium acetate-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled acetic acid sodium salt, 13C Labeled sodium acetate, Acetic acid-13C2 sodium salt
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[13CH3][13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-AWQJXPNKSA-M
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?