272515
2,4,6-Triphenylaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3C6H2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
321.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
122-125 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Nc1c(cc(cc1-c2ccccc2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H19N/c25-24-22(19-12-6-2-7-13-19)16-21(18-10-4-1-5-11-18)17-23(24)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H,25H2
Clave InChI
AGWKGKUGJDMKMT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2,4,6-Triphenylaniline was oxidized to azo(2,4,6-triphenylbenzene) in acetonitrile containing pyridine.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
On the electrochemistry of 2, 4, 6-triphenylnitrobenzene and related compounds.
Lund H.
Electrochimica Acta, 52(1), 272-277 (2006)