223050
2,4,6-Tri-tert-butylaniline
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
145-147 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc(c(N)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H31N/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,19H2,1-9H3
Clave InChI
REJGDSCBQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)