263885
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
96%
Sinónimos:
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-Diaminomesitylene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
89-91 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(C)c1N
InChI
1S/C9H14N2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,10-11H2,1-3H3
Clave InChI
ZVDSMYGTJDFNHN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?