463310
3,3′,4,4′-Biphenyltetracarboxylic dianhydride
97%
Sinónimos:
s-BPDA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H6O6
Número de CAS:
Peso molecular:
294.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
299-305 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)-c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C16H6O6/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18/h1-6H
Clave InChI
WKDNYTOXBCRNPV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
3,3′,4,4′-Biphenyltetracarboxylic dianhydride (s-BPDA) is a rigid symmetric polyamide with a diamine having a long distance between amine groups and reactive endgaps.
Aplicación
s-BPDA can be used in the synthesis of high molecular weight aromatic polyamide fibers. It can also be used in the formation of hybrid nanocomposite films.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
High thermal stable thermoplastic-thermosetting polyimide film by use of asymmetric dianhydride (a-BPDA)
Sasaki T, et al.
Polymer, 46(18), 6968-6975 (2005)
Microstructure and properties of 3, 3?, 4, 4?-biphenyltetracarboxylic dianhydride (BPDA)-p-phenylene diamine (PDA) polyimide/poly (vinylsilsesquioxane) hybrid nanocomposite films
Wahab MA, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42(20), 5189-5199 (2004)
High performance aromatic polyimide fibers, 3. A polyimide synthesized from 3, 3?, 4, 4?-biphenyltetracarboxylic dianhydride and 2, 2?-dimethyl-4, 4?-diaminobiphenyl
Eashoo M, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 195(6), 2207-2225 (1994)
Mengjie Zhang et al.
Journal of colloid and interface science, 547, 136-144 (2019-04-06)
The aim of this study is to prepare a fibrous membrane scaffold that possesses a frogspawn structure for high-efficiency oil-water separation. Polyamic acid was first electrospun onto a rotating wheel-collector to obtain the fibrous membrane. Subsequently, post-processing by immersion in