260983
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride dihydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
275 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.Co.2H2O/c3*3-1-2-4;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;;2*1H2/q;;;;;;+3;;/p-3
Clave InChI
ALLUKJGRPOLBEF-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)