250929
N,N′-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine
99%
Sinónimos:
N,N′-Disalicylidene-1,3-diaminopropane, N,N′-Trimethylene-bis(salicylimine)
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
solid
mp
51-53 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Oc1ccccc1\C=N\CCC\N=C\c2ccccc2O
InChI
1S/C17H18N2O2/c20-16-8-3-1-6-14(16)12-18-10-5-11-19-13-15-7-2-4-9-17(15)21/h1-4,6-9,12-13,20-21H,5,10-11H2/b18-12+,19-13+
InChI key
KLDZYURQCUYZBL-KLCVKJMQSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- new trinuclear heterometallic Cu(II)-Mn(II) complexes
- mononuclear nickel complex, NiL (LH2 = N,N′-bis(salicylidene)-1,3-diaminopropane)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)