236071
N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediamine
98%
Sinónimos:
2,2′-Ethylenebis(nitrilomethylidene)diphenol, N,N′-Ethylenebis(salicylimine)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
127-128 °C (lit.)
solubility
water: insoluble(lit.)
functional group
amine
imine
SMILES string
Oc1ccccc1\C=N\CC\N=C\c2ccccc2O
InChI
1S/C16H16N2O2/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2/b17-11+,18-12+
InChI key
VEUMANXWQDHAJV-JYFOCSDGSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.