Merck
245860
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloroacetoacetate
97%
Sinónimos:
γ-Chloroacetoacetic acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxo-butyric acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxobutanoic acid methyl ester, Methyl γ-chloroacetoacetate, Methyl (chloroacetyl)acetate, Methyl 3-oxo-4-chlorobutanoate, Methyl 4-chloro-3-oxobutyrate
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2COCH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.56
Beilstein:
1759939
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
85 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3
Clave InChI
HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reacts with symmetric allylic diacetates or dicarbonates in the presence of a palladium catalyst to give dihyrofurans.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 39-39 (2007)