Merck
234982
Sigma-Aldrich
Allyl(chloro)dimethylsilane
97%
Sinónimos:
ADMCS, Allyldimethylchlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2Si(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
134.68
Beilstein:
1737978
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
111-113 °C (lit.)
densidad
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)CC=C
InChI
1S/C5H11ClSi/c1-4-5-7(2,3)6/h4H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Allyl(chloro)dimethylsilane has been used in:
  • the synthesis of cyclo-1,1′,4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene
  • silylation of silicic acid
  • the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers
  • O-silylation of phenyl sulfones
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Helvetica Chimica Acta, 77, 972-972 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 116, 5657-5657 (1994)
Structure of cyclo-1, 1′, 4, 4′-bis (1, 1, 3, 3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl) dibenzene.
Abboud KA, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 49(10), 1845-1848 (1993)
Oligo-and polysiloxanes.
Abe Y and Gunji T.
Progress in Polymer Science, 29(3), 149-182 (2004)
Katarzyna Mituła et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-10)
The scientific reports on polyhedral oligomeric silsesquioxanes are mostly focused on the formation of completely condensed T8 cubic type structures and recently so-called double-decker derivatives. Herein, we report on efficient synthetic routes leading to trifunctionalized, open-cage silsesquioxanes with alkenyl groups