228001
3-Methyl-2-oxazolidinone
99.5%
Sinónimos:
3-Methyl-1,3-oxazolidin-2-one
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.5%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
87-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
densidad
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-5-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
Clave InChI
VWIIJDNADIEEDB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)