Merck
227447
Sigma-Aldrich
4,9-Dioxa-1,12-dodecanediamine
99%
Sinónimos:
1,4-Bis(3-aminopropoxy)butane, 4,9-Dioxadodecanediamine
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(CH2)3O(CH2)4O(CH2)3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.31
Beilstein:
1750788
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4609 (lit.)
bp
134-136 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCCOCCCCOCCCN
InChI
1S/C10H24N2O2/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h1-12H2
Clave InChI
YOOSAIJKYCBPFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nikolay Tamkovich et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(6), 1346-1355 (2016-02-24)
A novel series of metal-free artificial ribonucleases (aRNases) was designed, synthesized and assessed in terms of ribonuclease activity and ability to inactivate influenza virus WSN/A33/H1N1 in vitro. The compounds were built of two short peptide fragments, which include Lys, Ser