Merck
197378
Sigma-Aldrich
Ácido pícrico
moistened with water, ≥98%
Sinónimos:
2,4,6-Trinitrofenol, PA
About This Item
Fórmula lineal:
(O2N)3C6H2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
229.10
Número de índice de color:
10305
Beilstein:
423400
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
7.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 195 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
powder or crystals (with a top layer of Liquid)
contiene
≥35% water
lim. expl.
0.01 %
concentración
≥50-<70%
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
solubilidad
alcohol: 1 (g/12 mL)(lit.)
benzene: 1 g/10 mL
chloroform: 1 (g/35 mL)
diethyl ether: 1 (g/65 mL)
densidad
1.763 g/cm3
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Clave InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El ácido pícrico (PA, 2,4,6-trinitrofenol)[1] es un ácido aromático polinitrado. Es un ácido fuerte en la naturaleza. Dado que se disuelve fácilmente en agua, puede contaminar rápidamente el entorno al ser expuesto.[2] Se ha comunicado la detección sensitiva de PA mediante sal de tris-imidazolio,[2]jaula orgánica nanoscópica autoensamblada fluorescente [3 + 2][3] y sensores de rodamina[4]. Se utiliza ampliamente para la determinación de diversos compuestos orgánicos mediante métodos espectrofotométricos y de espectrofotometría extractiva.[1]
Aplicación
El ácido pícrico se ha utilizado en la preparación de fijador de Bouin[5] y de nanotubos de carbono de pared múltiple/ácido pícrico/acida sódica.[6]
El ácido pícrico se utilizó en la determinación cuantitativa del bisoprolol[7].
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bijan Roy et al.
The Journal of organic chemistry, 78(3), 1306-1310 (2013-01-12)
Two new anthracene-functionalized fluorescent tris-imidazolium salts have been synthesized, characterized, and proven to be selective sensors for picric acid, which is a common constituent of many powerful explosives. Theoretical studies revealed an unusual ground-state electron transfer from picrate anion to
Mario Sanhueza et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (111)(111), doi:10-doi:10 (2016-05-24)
Most studies on morphogenesis rely on qualitative descriptions of how anatomical traits are affected by the disruption of specific genes and genetic pathways. Quantitative descriptions are rarely performed, although genetic manipulations produce a range of phenotypic effects and variations are
Koushik Acharyya et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(99), 15788-15791 (2014-11-06)
Dynamic covalent imine chemistry has been utilized to synthesize a fluorescent [3+2] self-assembled nanoscopic organic cage. The fluorescent nature of the reduced analogue of the cage was further exploited for the highly selective detection of the explosive picric acid (PA).
Preparation and evaluation of hybrid composites of chemical fuel and multi-walled carbon nanotubes in the study of thermopower waves.
Hwang H, et al.
Journal of Visualized Experiments, 98, e52818- e52818 (2015)
Alina-Diana Panainte et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 117(2), 520-524 (2013-12-18)
Bisoprolol is a drug belonging to beta blockers drugs used primarily for the treatment of cardiovascular diseases. A spectrophotometric method for quantitative determination of bisoprolol was developed based on the formation of a complex combination between bisoprolol and picric acid.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf