41506
Lactophenol-picric acid solution
for microscopy
Sinónimos:
Picric acid-lactophenol solution
About This Item
Productos recomendados
grado
for microscopy
Nivel de calidad
Línea del producto
BioChemika
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
microbe id | staining: suitable
aplicaciones
food and beverages
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
idoneidad
fungi
Descripción general
Componentes
Phenol 100g, Milchsäure 100 ml
Glycerol 200 ml, Pikrinsäure (gesättigte wässrige Lösng) 100 ml
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?