Merck
192759
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum dichloride solution
25 wt. % in toluene
Sinónimos:
Dichloroethylaluminum, Dichloromonoethylaluminum, Ethylaluminium dichloride, Ethylaluminum dichloride (6CI), Ethyldichloroaluminium, Ethyldichloroaluminum
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2AlCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.95
Beilstein:
4123357
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
5 mmHg ( 60 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
25 wt. % in toluene
densidad
0.927 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
Clave InChI
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup - Solvent
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Barry B Snider et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6451-6454 (2003-08-05)
EtAlCl(2)-induced cyclization of chiral gamma,delta-unsaturated ketones 11c and 17b takes place mainly from the expected face. The selectivity is modest for 11c (60:40) in which the large substituent is a primary alkyl group and the medium substituent is a methyl