Merck
Reactivos organoalumínicos
Los reactivos de organoaluminio son potentes herramientas para la síntesis orgánica y el desarrollo de nuevas tecnologías y desempeñan un papel importante en la elaboración de formaciones de enlaces conocidas. 
Selección de aplicaciones: 
  • Algunos reactivos de organoaluminio reaccionan con compuestos carbonilo para producir los alcoholes alénicos o los alcoholes homopropargílicos correspondientes.
  • Los reactivos de organoaluminio pueden participar en la resolución cinética catalizada por cobre de los alquenil ciclopropano malonatos.
  • Los compuestos de organoaluminio catiónicos son catalizadores potenciales de hidroaminación.
  • Los reactivos de organoaluminio también se emplean en reacciones asimétricas de adición conjugada debido a su disponibilidad comercial y a la prueba de su aplicación en las reacciones de carboaluminación.
Dado que diversos reactivos de organoaluminio muestran una gran sensibilidad tanto al aire como a la humedad, ofrecemos envases de máxima calidad en botellas Sure/Seal para prolongar la vida útil de estos reactivos. Los frascos de tamaño más pequeño requieren menos entradas de aguja para consumir el volumen del reactivo. Por tanto, muchos de nuestros reactivos organometálicos se están pasando también a envases exclusivos Sure/Seal de 25 ml para reducir los residuos y la descomposición de los reactivos más inestables.
Descubra cómo nuestros reactivos de organoaluminio pueden permitir sus reacciones de acoplamiento cruzado y facilitar el descubrimiento de nuevas metodologías de formación de enlaces. También ofrecemos reactivos de organocinc y de organosilicio para todas sus aplicaciones organometálicas.