192422
1-Bromotridecane
98%
Sinónimos:
Tridecyl bromide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
9.2 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C13H27Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h2-13H2,1H3
Clave InChI
BFDNZQUBFCYTIC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- tetradecanoic acid enriched with 13C at carbons 1, 3, or 6
- (Z)-7-henicosene
- (Z)-(2′R)-[N-carboethoxypyrrolidine]tetradec-1-ene
- 2,3,6,7,10,11,14,15-octaalkyloxytetrabenzo[a,d,g,jlcyclododecatetraenes (CTTV-n) containing n=4-15 methylenic units in the alkyloxy substituents
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?