Merck
158763
Sigma-Aldrich
Methyl diethylphosphonoacetate
97%
Sinónimos:
Methyl P,P-diethylphosphonoacetate, (Methoxycarbonylmethyl) diethoxyphosphine oxide, NSC 147757, [(Methoxycarbonyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
210.16
Beilstein:
1782397
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
127-131 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phosphonate
cadena SMILES
CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant or reagent for:
  • Synthesis of branches allylic fluorides
  • Regioselective Diels-Alder reactions to yield antibiotic building blocks
  • Substituted thiophenes and furans synthesis for treatment of type 2 diabetes
  • Stereoselective Diels-Alder cycloaddition reactions
  • Synthesis of pyridone alkaloids with neuritogenic activity
  • Modification of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
  • Synthesis of immunosuppressive cyclopentanediol derivatives
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)