146110
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
99%
Sinónimos:
2,4-Dichlorophenol-6-sulfonyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
mp
80-83 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O3S/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)13(9,11)12/h1-2,10H
InChI key
KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?