143367
1-Adamantyl isothiocyanate
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
166-168 °C (lit.)
functional group
isothiocyanate
SMILES string
S=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15NS/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChI key
YPKFLUARLJRPQM-BIBSGERRSA-N
General description
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)