106631
p-Toluoyl chloride
98%
Sinónimos:
4-Methylbenzoyl chloride
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.33 (vs air)
presión de vapor
0.55 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
lim. expl.
1.6 %, 117 °F
índice de refracción
n20/D 1.553 (lit.)
bp
225-227 °C (lit.)
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−4-−2 °C (lit.)
densidad
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?