103918
2-Chlorobenzoyl chloride
95%
Sinónimos:
o-Chlorobenzoyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.572 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
mp
−4-−3 °C (lit.)
densidad
1.382 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
Clave InChI
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
255.2 °F - closed cup - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
124 °C - closed cup - DIN 51758
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?