Merck
Sérum albumine humaine
L'image montre une vue en gros plan d'un microscope sous l'objectif duquel est posée une boîte de Pétri contenant une substance rose, ce qui évoque des recherches scientifiques ou médicales. Le microscope se trouve sur un plan de travail noir.
La sérum albumine humaine (HSA) est une protéine monomérique, globulaire, se liant à l'albumine, composée d'environ 585 acides aminés et d'un poids moléculaire de 66,5 kDa. Elle est synthétisée dans le foie et libérée dans la circulation sanguine pour aider à réguler la distribution des fluides entre les vaisseaux sanguins et les tissus. La HSA transporte également des substances telles que des acides gras, des hormones et des médicaments dans le sang. La HSA a une demi-vie d'environ 19 jours dans la circulation et peut être facilement purifiée à partir du plasma humain ou produite à l'aide de la technologie de l'ADN recombinant. Elle est utilisée comme supplément dans les milieux de culture cellulaire pour fournir les nutriments nécessaires et favoriser la croissance des cellules. Il stabilise également le pH du milieu et sert de protéine de transport pour les hormones, les vitamines et autres facteurs de croissance. En outre, la HSA peut être utilisée comme stabilisateur et/ou adjuvant dans les vaccins.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Sérum albumine humaine : en poudre lyophilisée ou en solution
La HSA est disponible sous forme de poudre lyophilisée ou de solution aqueuse et est couramment utilisée comme agent stabilisant dans la formulation de divers médicaments. Elle favorise la croissance et la viabilité de diverses lignées cellulaires en tant que supplément de culture cellulaire ; elle est utilisée dans des applications telles que la SDS-PAGE, l'électrophorèse sur gel d'agarose, et comme matériau de référence standard pour le développement d'essais.
Sous sa forme solide dénaturée ou lyophilisée, la HSA est utilisée dans les études de dégradation des monomères et les essais portant sur l'adhérence des protéines, où elle aide à déterminer l'interaction entre les protéines et les surfaces.
Sérum albumine humaine Fraction V
La HSA fraction V est une forme hautement purifiée de la HSA qui est obtenue par un procédé de fractionnement. Il s'agit d'une fraction spécifique de la HSA qui a été isolée et purifiée à partir du plasma humain par fractionnement à l'éthanol et d'autres techniques de purification. La HSA fraction V est couramment utilisée comme étalon de protéine et comme agent bloquant dans les immunoessais. Elle sert également d'agent stabilisant dans la formulation de divers médicaments et vaccins.
Sérum albumine humaine recombinante
La sérum albumine humaine recombinante est une forme très pure et homogène de HSA. La HSA recombinante est exempte des contaminants et impuretés qui peuvent être présents dans la HSA dérivée du plasma humain, mais elle possède les mêmes propriétés physiques et chimiques que la HSA native. En raison de sa pureté et de son homogénéité supérieures, elle est largement utilisée comme composant dans la formulation de médicaments et dans les dispositifs médicaux. La HSA recombinante est également utilisée en ingénierie tissulaire et en médecine régénérative en raison de sa biocompatibilité élevée et de sa faible immunogénicité. Elle sert aussi d'étalon de référence primaire pour l'albumine urinaire dans divers tests de diagnostic.