Culture de cellules primaires
Présentation des cellules primaires
Les cellules primaires sont des cellules de mammifères qui sont prélevées directement sur des tissus humains ou animaux vivants. Elles diffèrent des cellules souches dans le sens où les cellules primaires autres que les cellules souches ont généralement atteint leur stade final de différenciation et sont donc considérées comme extrêmement représentatives des tissus dont elles ont été isolées, en particulier lorsque les caractéristiques de la biologie du cancer peuvent faire de lignées de cellules cancéreuses des modèles moins prédictifs des systèmes normaux ou des pathologies non cancéreuses. Les phénotypes courants de cellules primaires sont les cellules épithéliales, les cellules endothéliales, les kératinocytes, les mélanocytes, les fibroblastes, les ostéoblastes, les myocytes et les hépatocytes.
Articles techniques apparentés
- What are primary cells? A comprehensive overview of animal and human primary cell lines and media and how they are used in biomedical cell culture applications. Primary cultures are less homogeneous relative to cell lines.
- Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
- The PromoCell Primary Cancer Culture System allows selective isolation of malignant cancer cells from tumor associated stromal cells in patient derived xenographs (PDX models) and tumor samples.
- Enzyme Explorer Key Resource: Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
- Primary human airway epithelial cells and serum-free growth media are optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from large air passages. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
- Afficher tout (26)
Protocoles apparentés
- Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) Culture Protocol. Storage. Preparation for Culturing. Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
- Ficoll 400® is a highly branched polymer formed by the copolymerization of sucrose and epichlorohydrin. Ficoll 400® is completely non-ionic. Because of the abundance of hydroxyl groups, Ficoll 400® is very hydrophilic and extremely water-soluble.
- Generate phagocytic M1 and M2 macrophages from human PBMCs in 10 days in serum-free and xeno-free cell culture media. Explore over 350 PromoCell products.
- Osteogenesis, adipogenesis and chondrogenesis differentiation protocols and media for human mesenchymal stem cell culture. Explore over 350 PromoCell products on our company website.
- Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
- Afficher tout (45)
Trouver d'autres articles et protocoles
Différence entre cellules primaires et lignées cellulaires immortelles
Tout comme les lignées cellulaires dérivées de tumeurs ou immortalisées par d'autres méthodes, les cellules primaires d'origine humaine ou animale permettent de modéliser les systèmes biologiques. Comme leur viabilité n'est généralement garantie que sur un nombre plus faible de doublements, les cellules primaires sont moins susceptibles de perdre les traits spécifiques aux tissus, cette perte caractérisant les cellules cultivées sur de longues périodes et faisant l'objet de nombreux passages in vitro. Les cellules primaires peuvent être documentées avec les caractéristiques du donneur, notamment son âge, son sexe et son état de santé le cas échéant, ce qui en fait des modèles utiles pour le développement d'approches médicales personnalisées.
Approvisionnement en cellules primaires et mise en culture
Les institutions de recherche associées aux hôpitaux peuvent avoir accès à des tissus et des cellules primaires. Les fournisseurs de cellules primaires proposent des lots de cellules issus de donneurs individuels ou bien des pools de cellules provenant de multiples donneurs. Les fournisseurs réputés ou les protocoles de recueil sur les patients doivent fournir une documentation prouvant le respect des règles éthiques lors de l'isolement des cellules à partir de donneurs humains, et lors de la validation du type des cellules. Les cellules primaires diffèrent des lignées cellulaires de mammifères dans le sens où elles sont généralement plus exigeantes et requièrent des nutriments supplémentaires, notamment lorsqu'elles sont mises en culture dans des milieux sans sérum ou à faible teneur en sérum. Ces nutriments spécifiques complémentaires incluent des cytokines et des facteurs de croissance.