Milieu 199
Le Milieu 199, souvent appelé M199, est un milieu de culture cellulaire mis au point par J.F. Morgan en 1950. Il est apparu comme un des premiers milieux de synthèse pour la culture des fibroblastes d'embryons de poussins et d'autres cellules de mammifères en laboratoire. La composition du Milieu 199 peut varier légèrement en fonction des exigences spécifiques de la lignée cellulaire en culture, mais la formulation de base comprend généralement des sels, tels que le chlorure de potassium, le chlorure de sodium, le chlorure de calcium et le sulfate de magnésium.
Le Milieu 199 contient également divers acides aminés essentiels et non essentiels, du glucose, du cholestérol, des pyrimidines et des vitamines, notamment de la thiamine, de la riboflavine et de la biotine. Il ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Au lieu de cela, le M199 utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite un environnement de 5 à 10 % de CO2 pour maintenir un pH physiologiquement adéquat.
Il est disponible dans plusieurs formulations différentes, qui peuvent inclure des sels de Earle ou des sels de Hanks, de la L-Glutamine, de l'HEPES, de la glutamine stable et du bicarbonate de sodium, et il est disponible sous forme liquide ou de poudre. La forme liquide est préparée et prête à l'emploi, tandis que la forme en poudre correspond à la version déshydratée qui doit être reconstituée avec de l'eau stérile ou une solution tampon avant d'être utilisée.
Pour en savoir plus :
Products
Applications du Milieu 199
Le Milieu 199 a été conçu à l'origine pour offrir des conditions de culture chimiquement définies et exemptes de composants d'origine animale, ce qui le rend très adapté à la virologie et à la production de vaccins, y compris à la fabrication de vaccins à grande échelle. En outre, le M199 a joué un rôle important dans la campagne de vaccination contre la polio de 1955. Son large éventail d'applications s'étend également à la production de produits biologiques, au dépistage des médicaments et aux études toxicologiques, facilitant ainsi les progrès de la médecine et des biotechnologies.
Comparaison du Milieu 199 et du DMEM
Le milieu de Eagle modifié de Dulbecco (DMEM) et le Milieu 199 sont deux milieux de culture cellulaire couramment utilisés, avec quelques différences distinctes. Par rapport au Milieu 199, le DMEM contient généralement des concentrations plus élevées d'acides aminés, de vitamines, de glucose et de phosphates inorganiques. La teneur supérieure en nutriments du DMEM lui permet de favoriser la croissance d'un large éventail de lignées cellulaires.
Le DMEM utilise également un système de tampon phosphate, ce qui lui permet de maintenir la stabilité du pH sans nécessiter de CO2 supplémentaire. Le Milieu 199, quant à lui, utilise un système tampon de bicarbonate de sodium et nécessite un environnement de 5 à 10 % de CO2 pour maintenir un pH physiologique.
Les différences de composition et de régulation du pH rendent le DMEM et le Milieu 199 adaptés à différentes exigences en matière de culture cellulaire. Les chercheurs doivent choisir le milieu approprié en fonction des besoins spécifiques de leurs expériences.