Culture de cellules souches
Les cellules souches ont la capacité unique de s'auto-renouveler ou de se différencier en divers types de cellules en réponse à des signaux appropriés. Ces propriétés confèrent aux cellules souches des aptitudes uniques en matière de réparation, de remplacement et de régénération des tissus, ce qui en fait un outil de recherche précieux pour la médecine régénérative et les thérapies à base de cellules souches.
Catégories à la une
Découvrez notre collection de cellules primaires humaines validées issues des cellules primaires humaines PromoCell®, des cellules primaires sanguines et immunitaires de BioIVT, et plus encore.
Riche en facteurs de croissance, le sérum de veau fœtal (FBS) (aussi appelé FCS) convient parfaitement à la culture de cellules de mammifères.
Une filtration stérilisante sans faille : Faites appel à nous pour des dispositifs Stericap® et Steripak™ fiables, garantissant des solutions stériles et de qualité du ml jusqu'à 20 l.
Stericup® Quick Release de nouvelle génération : un design actualisé qui améliore la facilité d'utilisation, rationalise la filtration et protège les cultures cellulaires avec des membranes Millipore®.
Types et caractéristiques des cellules souches
- Les cellules souches peuvent s'auto-renouveler à l'infini.
- Les cellules souches sont des cellules non différenciées et présentent des fonctions non spécialisées.
- Dans les conditions adaptées, les cellules souches peuvent se différencier pour devenir des types de cellules spécifiques. Les cellules souches sont classées d'une manière générale en cellules souches multipotentes ou pluripotentes.
Les cellules souches multipotentes englobent les cellules souches adultes qui sont capables de s'auto-renouveler ou de se différencier en types de cellules spécialisés, spécifiques à un tissu en particulier. Elles comprennent notamment les cellules souches hématopoïétiques (CSH) qui se différencient en diverses cellules sanguines ; les cellules souches mésenchymateuses (CSM) qui se différencient en ostéoblastes, en myocytes, en chondrocytes et en adipocytes ; et les cellules souches neuronales (CSN) qui se différencient en neurones, en astrocytes et en oligodendrocytes.
Les cellules souches pluripotentes peuvent se différencier en n'importe quel lignage cellulaire. Elle sont classées, en fonction de leur tissu d'origine, en cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches périnatales et cellules souches pluripotentes induites (CSPi). Les CSE sont dérivées d'embryons et peuvent se diviser indéfiniment dans une culture de cellules souches in vivo. Les cellules souches périnatales sont dérivées de sang/tissu de cordon ombilical ou de placenta ; ce sont les cellules souches pluripotentes les plus couramment employées. Le prélèvement de sang de cordon à la naissance et la mise en réserve de ce dernier dans des banques de sang de cordon est une option de plus en plus acceptée pour le traitement des troubles complexes au cours de la vie. Les CSPi sont des cellules adultes qui sont programmées, ou induites, pour se comporter comme des CSE. L'avantage majeur de l'utilisation de CSPi dans les applications médicales est le risque réduit de rejet du greffon, puisque les cellules sont dérivées des propres tissus du patient.
Applications de la recherche sur les cellules souches
Les cellules souches constituent un domaine actif et en pleine expansion des sciences fondamentales et de la recherche clinique, du fait de leur capacité à s'auto-renouveler et à se différencier en types de cellules matures. Parmi les applications cliniques des cellules souches, on peut citer le traitement de maladies neurologiques et cardiovasculaires, de troubles auto-immuns, du cancer, la cicatrisation, ainsi que la modélisation de maladies et le criblage de médicaments. Des technologies d'édition génomique découvertes il y a peu, comme CRISPR, pourraient faire avancer la recherche sur les cellules souches et offrir des traitements très prometteurs pour les affections difficiles à prendre en charge.
Principes fondamentaux de la culture de cellules souches
La multiplication des cellules souches en laboratoire nécessite des milieux spécialisés de grande qualité et des techniques de culture pointues. Des conditions de culture sous-optimales peuvent facilement conduire à une différenciation non souhaitée des cellules souches ou à la sénescence cellulaire. La différenciation des cellules souches est déclenchée in vivo par divers facteurs, dont certains peuvent être répliqués dans les cultures de cellules souches in vitro. Certaines lignées de cellules souches sont immortelles et peuvent être cultivées indéfiniment, c'est pourquoi il est impératif de sélectionner le bon type de cellule souche pour votre application de recherche.
De récentes avancées dans le domaine des cellules souches sont dues à l'arrivée de la technologie d'édition génomique CRISPR et aux techniques de culture cellulaire en 3D. Des protocoles de pointe, tels que ceux qui permettent de produire des organoïdes à partir de CSPi, ont fourni aux scientifiques des modèles in vitro de "maladie en boîte de Pétri" (disease in a dish) plus prédictifs.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- FAQs and information about IPS Cells or induced pluripotent stem cells (iPSCs). Including what are IPS cells, learning stem cell basics, reprogramming methods, and iPS cell culture techniques.
- Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
- We offer answers to frequently asked questions and a large collection of cell culture media, supplements, and bioactive small molecules used to control the cell fate of human iPSCs.
- Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
- This white paper illustrates the importance of three-dimensional (3D) cell culture in the production of pluripotent stem cell (PSC)-derived models of embryo development and differentiation. It contains a general overview of embryoid bodies (EBs) and a comparison between the various methods used for their generation.
- Afficher tout (28)
Protocoles apparentés
- Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
- Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
- Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
- Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Hematopoietic stem cell culture protocols for isolation, expansion, and differentiation of CD34+ cells including CFU assays.
- Afficher tout (9)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]