1614534
USP
Phenylbutyrate Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cyclohexanebutyric acid, 4-Cyclohexylbutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sodium phenylbutyrate
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
30-32 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
Clé InChI
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup