1095517
USP
Carbidopa Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-O-Methylcarbidopa, (RS)-2-Hydrazino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carbidopa
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC1=CC=C(CC(C)(NN)C(O)=O)C=C1OC
InChI
1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(15)16)6-7-3-4-8(14)9(5-7)17-2/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
CZEXQBQCMOVXGP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable