1586009
USP
Pyridostigmine bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(Dimethylaminocarbonyloxy)-1-methylpyridinium bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pyridostigmine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
InChI
1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... ACHE(43)
Description générale
Application
- Pyridostigmine Bromide Injection
- Pyridostigmine Bromide Oral Solution
- Pyridostigmine Bromide Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable