1448640
USP
Moxifloxacin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Cyclopropyl-8-fluoro-6-methoxy-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
moxifloxacin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Fc1c2[n](cc([c](c2cc(c1N4C[C@H]5NCCC[C@H]5C4)OC)=O)C(=O)O)C3CC3
InChI
1S/C21H24FN3O4/c1-29-16-7-13-18(25(12-4-5-12)9-14(20(13)26)21(27)28)17(22)19(16)24-8-11-3-2-6-23-15(11)10-24/h7,9,11-12,15,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28)/t11-,15+/m0/s1
Clé InChI
UGXNFVOVJRJWHB-XHDPSFHLSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable