1424051
USP
Methyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
165 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
936 °F
Limite d'explosivité
16 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.361 (lit.)
pb
57-58 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Clé InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
8.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13 °C - closed cup