Key Documents
74564
Supelco
Acide trifluoroacétique
analytical standard
Synonyme(s) :
TFA
About This Item
Formule linéaire :
CF3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.02
Numéro Beilstein :
742035
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
97.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.05% water
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
Point d'ébullition
72.4 °C (lit.)
Pf
−15.4 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′acide trifluoroacétique est un composé phytotoxique de la classe des acides perfluorés (PFA). C′est un contaminant environnemental, qui contribue à la charge organo-fluorée des eaux souterraines et de surface.
Application
L′acide trifluoroacétique peut servir de modificateur de phase mobile en chromatographie liquide haute performance pour la séparation de protéines et de peptides, en raison de sa sélectivité chromatographique, de sa grande volatilité et de son faible niveau de coupure de la lumière ultraviolette.
Il peut servir d′étalon de référence analytique pour la détermination de l′analyte dans les matrices d′eau par chromatographie liquide haute performance couplée à de la spectrométrie de masse en tandem.
L′acide trifluoroacétique peut servir de modificateur de phase mobile en chromatographie liquide haute performance pour la séparation de protéines et de peptides, en raison de sa sélectivité chromatographique, de sa grande volatilité et de son faible niveau de coupure de la lumière ultraviolette.
Se référer au certificat d′analyse du produit pour en savoir plus sur les techniques instrumentales adaptées. Contacter le service technique pour obtenir de l′aide.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Enhanced sensitivity for peptide mapping with electrospray liquid chromatography-mass spectrometry in the presence of signal suppression due to trifluoroacetic acid-containing mobile phases
Apffel A, et al.
Journal of Chromatography A, 712(1), 177-190 (1995)
Analysis of trifluoroacetic acid and other short-chain perfluorinated acids (C2--C4) in precipitation by liquid chromatography-tandem mass spectrometry: Comparison to patterns of long-chain perfluorinated acids (C5--C18)
Taniyasu S, et al.
Analytica Chimica Acta, 619(2), 221-230 (2008)
Yukiko Enomoto-Rogers et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 1827-1834 (2013-02-13)
Fully substituted glucomannan triacetate (GMTAc) (degree of substitution (DS)=3.0) was prepared from konjac glucomannan (KGM) treated with acetic acid and trifluoroacetic anhydride (TFAA). The peaks in the (1)H- and (13)C NMR spectra of GMTAc were assigned in detail based on
Caroline Le Maréchal et al.
Veterinary research, 42, 35-35 (2011-02-18)
Staphylococcus aureus is a major cause of mastitis in ruminants. In ewe mastitis, symptoms range from subclinical to gangrenous mastitis. S. aureus factors or host-factors contributing to the different outcomes are not completely elucidated. In this study, experimental mastitis was
Christian D Kelstrup et al.
Journal of proteome research, 13(12), 6187-6195 (2014-10-29)
Shotgun proteomics is a powerful technology for global analysis of proteins and their post-translational modifications. Here, we investigate the faster sequencing speed of the latest Q Exactive HF mass spectrometer, which features an ultra-high-field Orbitrap mass analyzer. Proteome coverage is