1374248
USP
Chlorure de magnésium hexahydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Magnesium chloride hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
magnesium chloride
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride